Learn More
Ácido 5,6-dimetoxiindol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5,6-dimetoxiindol-2-carboxílico se utiliza como reactivo y como compuesto básico heterocíclico en química sintética. Se usa para preparar un polímero similar a la melanina, poli(5,6-dimetoxiindol-2-ácido carboxílico), que exhibe las propiedades electrocromáticas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 5,6-dimetoxiindol-2-carboxílico se utiliza como reactivo y como compuesto básico heterocíclico en química sintética. Se usa para preparar un polímero similar a la melanina, poli(5,6-dimetoxiindol-2-ácido carboxílico), que exhibe las propiedades electrocromáticas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid |
Punto de fusión | ∽210°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 202249 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.22 |
Porcentaje de pureza | 98% |