missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 5,6-Dimetoxi-2-fenilindol, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,6-Dimethoxy-2-phenylindole |
Cantidad | 0.1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.3 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'