Learn More
Ácido 5-(4-metoxifenilo)-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10427242
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
89205-07-2
C11H9NO4
219.196
MFCD03644147
XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
2779782
ácido 5-(4-metoxifenil)-1,3-oxazol-4-carboxílico
COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
89205-07-2
C11H9NO4
219.196
MFCD03644147
XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
2779782
ácido 5-(4-metoxifenil)-1,3-oxazol-4-carboxílico
COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 97%