Learn More
Ácido 5-(4-clorofenil)-2- furoico, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 41019-45-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H6ClO3 |
Peso molecular (g/mol) | 221.62 |
Número MDL | MFCD00216587 |
Clave InChI | XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 726693 |
SMILES | [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
41019-45-8 | |
221.62 | |
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M | |
[O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
C11H6ClO3 | |
MFCD00216587 | |
726693 |
Especificaciones
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid | |
198.0°C to 201.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00216587 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,acetone,dmf,dioxane | |
[O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
221.62 | |
222.63 | |
Polvo |
41019-45-8 | |
Marrón | |
95+% | |
C11H6ClO3 | |
5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid | |
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M | |
Ácido 5-(4-clorofenil)furan-2-carboxílico | |
726693 | |
95+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
RUO – Research Use Only