Learn More
Ácido 5-(4-clorofenil)-2- furoico, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid |
| Punto de fusión | 198.0°C to 201.0°C |
| Color | Marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,acetone,dmf,dioxane |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(4-clorofenil)furan-2-carboxílico |
| Show More |