Learn More
Alfa Aesar™ 5-(3-Fenoxifenil)-1H-tetrazol, 98 %
Catalog Number 11384835
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
374538-02-0
C13H10N4O
238.25
MFCD02093975
TYNITQBHBADQAR-UHFFFAOYSA-N
5-3-phenoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-phenoxyphenyl-2h-tetrazole, 5-3-phenoxyphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, acmc-1ctsy, 2h-tetrazole,5-3-phenoxyphenyl, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl-1-phenoxybenzene, 5-3-phenoxyphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
7010320
5-(3-fenoxifenil)-2H-tetrazol
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C3=NNN=N3
374538-02-0
C13H10N4O
238.25
MFCD02093975
TYNITQBHBADQAR-UHFFFAOYSA-N
5-3-phenoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-phenoxyphenyl-2h-tetrazole, 5-3-phenoxyphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, acmc-1ctsy, 2h-tetrazole,5-3-phenoxyphenyl, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl-1-phenoxybenzene, 5-3-phenoxyphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
7010320
5-(3-fenoxifenil)-2H-tetrazol
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C3=NNN=N3
Nombre del producto químico o material 5-(3-Phenoxyphenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 98%