Learn More
5-(2-Fenilet-1-inil)tiofeno-2-carbaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702227
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
17257-10-2
C13H8OS
212.266
MFCD00126374
YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
2737140
5-(2-feniletinilo)tiofeno-2-carbaldehído
C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
17257-10-2
C13H8OS
212.266
MFCD00126374
YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
2737140
5-(2-feniletinilo)tiofeno-2-carbaldehído
C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Nombre del producto químico o material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 90%