Learn More
Cloruro de 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofen-2-sulfonilo, 97 %
24.95€ - 296.00€
CAS | 215434-25-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6ClNO2S3 |
Peso molecular (g/mol) | 279.771 |
Clave InChI | YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone |
PubChem CID | 2736979 |
Nombre IUPAC | Cloruro de 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofeno-2-sulfonilo |
SMILES | CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10590552
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18203CB |
250 mg |
24.95€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10374322
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18203DA |
1 g |
82.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10727285
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18203DE |
5 g |
296.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
215434-25-6 | |
279.771 | |
5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone | |
Cloruro de 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofeno-2-sulfonilo |
C8H6ClNO2S3 | |
YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N | |
2736979 | |
CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl |
Especificaciones
5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride | |
95% | |
C8H6ClNO2S3 | |
YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N | |
Cloruro de 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofeno-2-sulfonilo | |
2736979 | |
95% |
215434-25-6 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone | |
CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl | |
279.771 | |
279.79 |