Learn More
Cloruro de 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10727285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10727285 5 g 5 g
10590552 250 mg 250 miligramos
10374322 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10727285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18203DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 215434-25-6
Fórmula molecular C8H6ClNO2S3
Peso molecular (g/mol) 279.771
Clave InChI YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone
PubChem CID 2736979
Nombre IUPAC Cloruro de 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)tiofeno-2-sulfonilo
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.79
Porcentaje de pureza 95%