Learn More
Ácido 5-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-2-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |