Learn More
Cloruro de 5-(2-furil)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonilo, 97 %, Maybridge
Catalog Number 10709415
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
876316-47-1
C9H7ClN2O2
210.617
MFCD08271946
RAYIOTXFHIKMIE-UHFFFAOYSA-N
5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 5-2-furanyl-1-methyl
18525800
cloruro de 5-(furan-2-il)-1-metilpirazol-3-carbonilo
CN1C(=CC(=N1)C(=O)Cl)C2=CC=CO2
876316-47-1
C9H7ClN2O2
210.617
MFCD08271946
RAYIOTXFHIKMIE-UHFFFAOYSA-N
5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 5-2-furanyl-1-methyl
18525800
cloruro de 5-(furan-2-il)-1-metilpirazol-3-carbonilo
CN1C(=CC(=N1)C(=O)Cl)C2=CC=CO2
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.62
Porcentaje de pureza 97%