Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por ™ 7, MWCO de 1000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
Marca:  Spectrum™ 132105T
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15300692
  • 232.00€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Includes:
  • Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
Descripción
Descripción
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Equilibrado en agua
  • Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
Especificaciones
1 kD
29 mm
6,4 ml/cm vol./longitud
Kit/tubo de 1 m