Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 1000 D
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
Marca:  Spectrum™ 132636T
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15320742
  • 168.00€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Includes:
  • Tubos de diálisis Spectra/Por 6 de 1 m
  • 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 5 selecciones de apertura de tubos
Descripción
Descripción
  • Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
  • Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
  • Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
Especificaciones
1 kD
11,5 mm
1,1 ml/cm vol./longitud
Kit/tubo de 1 m