Learn More
Mettler Toledo™ Balanzas de precisión MS-TS
Balanzas fiables y resistentes para realizar tareas más pesadas en el laboratorio o en la planta de una fábrica.
Marca: Mettler Toledo™ 30133525
Includes: Los modelos de legibilidad de 1 mg se suministran con protección contra tiro.
Descripción
Las balanzas fáciles de usar con funciones de seguridad avanzadas hacen que incluso un pesaje sofisticado sea sencillo y se realice sin problemas.
- La función de advertencia de peso mínimo garantiza las tolerancias del proceso
- Los ajustes pueden estar protegidos con contraseña
- La pantalla táctil TFT en color de 7 pulg extra grande funciona con guantes de algodón, silicona y látex
- Interfaz de usuario intuitiva y dígitos de 18 mm de altura
- La función LevelControl integrada avisa cuando la balanza no está nivelada y proporciona indicaciones en pantalla para nivelar la balanza correctamente en tan solo unos segundos
- Estabilidad mejorada con tres patas fijas y dos soportes LevelLock
- La función ISOLog registra todos los cambios relevantes de pesaje en los ajustes de la balanza
- Introduzca hasta cuatro ID por muestra mediante el panel táctil integrado o un lector de códigos de barras para una trazabilidad rápida y fiable
- Más de 10 aplicaciones integradas
- Host USB, dispositivo USB, RS232, Bluetooth (opcional), función directa de PC integrada (sin software de PC) para facilitar la transferencia de datos
- El panel de vidrio y la pantalla protectora QuickLock permiten una limpieza fácil y rápida
- Análisis de datos estadísticos
- La carcasa completa de aluminio fundido resistente a productos químicos es resistente a la mayoría de los productos químicos, incluida la acetona
- Célula de pesaje Monobloc resistente totalmente protegida con ajuste interno automático ProFACT para obtener resultados fiables
- Protección segura contra sobrecarga integrada
- Dimensiones (F x An x Al): 34,7 x 19,4 x 9,6cm (13,6 x 7,6 x 3,7 pulg.)
Información de órdenes
Los paquetes de servicio opcionales se ofrecen para garantizar una fiabilidad continua y mantener un rendimiento óptimo de la balanza. Una instalación y calibración adecuadas son la clave para garantizar que la balanza funcione correctamente desde el primer día. Un técnico de Mettler Toledo realiza la cualificación de la instalación y la cualificación operativa (IQ/OQ). Para obtener más información sobre paquetes de servicio, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher.
Certifications
Con marcado CE, ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
CE, ISO 9001, ISO 14001 | |
320 g | |
1 mg | |
2 mg | |
MS303TS | |
1 mg | |
1,5 s | |
34,7 x 20,4 x 28 cm | |
127 mm | |
127 mm | |
9,5 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
Host USB/Dispositivo USB/RS-232 | |
TFT | |
Control de nivel incorporado | |
Aluminio fundido a presión | |
Cuadrado | |
1,4 g (USP) | |
Balanza de precisión | |
5 in. | |
5 in. | |
21 lb. | |
100/240 V ±10% 50/60 Hz 0,3 A | |
0.3 A |