Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Clear Narrow-Mouth Bottles with Polyethylene LDPE-Lined Black Phenolic Caps
Catalog Number 12442551
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml
500 ml
Plastisol coated for safety
  • Fabricado con vidrio sodocálcico que cumple los requisitos Tipo III de la ISP
  • El frasco de 4 l viene con asa incorporada
Capacidad 500 ml
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 76 mm
Altura (imperial) 6,7 in
Altura (métrico) 170 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included