Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Insert System With Inlet Opening System
Six well plates filled with six insert strips
Marca: BRAND™ 782803
Detalles adicionales : Peso : 0.33500kg
Descripción
- Estéril
- Con sistema de abertura de entrada
- Superficie cellGrade™ plus
- Material de la membrana: Material de PC o PET
- Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
- 5 Placas/paquete con tapas y 30 tiras de insertos
Aplicaciones:
in vitro Preparación de tejido (cultivo de tejido 3D)
Especificaciones
Poliestireno | |
cellGrade plus | |
6 | |
5/Paq. |
Estéril | |
Sistema de inserción de microplacas | |
0,4 μm | |
Membrana PC |