Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Insert System With Inlet Opening System
Six well plates filled with six insert strips
Marca:  BRAND™ 782873
Detalles adicionales : Peso : 0.33600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15372265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Estéril
  • Con sistema de abertura de entrada
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Material de la membrana: Material de PC o PET
  • Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
  • 5 Placas/paquete con tapas y 30 tiras de insertos
Aplicaciones:
in vitro Preparación de tejido (cultivo de tejido 3D)
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Sistema de inserción de microplacas con sistema de abertura de entrada
8 μm
PET
cellGrade plus
6
5/Paq.