Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 6200 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Designed for harsh environment labeling applications
180.00€ - 232.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de impresión de transferencia térmica |
---|---|
Color | Negro |
Para utilizar con (equipo) | IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer |
Material | Resina |
Longitud (imperial) | 984 in. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12869868
|
Brady™
066017 |
300 m x 3,9 cm (984 pies x 1,5 in.) |
180.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12899868
|
Brady™
066044 |
300 m x 10,9 cm (984 pies x 4,3 in.) |
232.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12879868
|
Brady™
066042 |
300 m x 5,9 cm (984 pies x 2,36 in.) |
191.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12889868
|
Brady™
066043 |
300 m x 8,3 cm (984 pies x 3,27 in.) |
198.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Includes spindle
- Chemical, abarasion and heat resistant
- Compatible with IP300, IP600 printers
- Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica | |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | |
984 in. | |
25,4 mm de diámetro interior | |
IP™ Activado | |
RoHS 2002/95/CE | |
1 unidad |
Negro | |
Resina | |
300 m | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6200 - Brady IP Printer Enabled | |
Lado de tinta fuera | |
Etiquetado para entornos difíciles |