Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica aptas para impresora IP de la serie 6200
Código de producto. 12899868 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
300 m x 3,9 cm (984 pies x 1,5 in.)
984 ft x 2,36 in
984 ft x 3,27 in
984 ft x 4,3 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Unit Size
12899868 984 ft x 4,3 in cada uno
12869868 300 m x 3,9 cm (984 pies x 1,5 in.) cada uno
12879868 984 ft x 2,36 in cada uno
12889868 984 ft x 3,27 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12899868 Supplier Brady™ Supplier No. 066044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    205.09€ / paquete de 1
    Ahorro 37.91€
    15% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñada para aplicaciones de etiquetado en entornos difíciles
  • Incluye un husillo
  • Resistente a los productos químicos, la abrasión y el calor
  • Compatible con impresoras IP300 e IP600
  • Diámetro interior del núcleo: 25,40 mm (1 in), lado de la tinta hacia afuera
Specifications
Tipo de producto Cinta de impresora de transferencia térmica
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica IP300, Impresora de transferencia térmica IP600
Material Resina
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 984 in
Anchura (imperial) 4,3 in
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (métrico) 10,9 cm
Diámetro (métrico) 25,4 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 984 ft x 4,3 in
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6200 - Brady IP Printer Enabled
Formato IP™ Activado
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado para entornos difíciles
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number IP-R6207