Learn More
Linker Industrietechnik™ 400 Dia. x 60mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marca: Linker Industrietechnik™ 554.060.222-073
Detalles adicionales : Peso : 1.66500kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
400mm | |
5 mm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
60 mm |