Learn More
Éter 4-(trifluorometil)difenílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11401127
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2367-02-4
MFCD01631641
2367-02-4
MFCD01631641
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éter 4-(trifluorometil)difenilíco se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
La temperatura de almacenamiento es de 2 - 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)diphenyl ether
Punto de ebullición 180°C (10 mmHg)
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Índice de refracción 1.5135
Cantidad 1 g
Beilstein 1974851
Sinónimo 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 156.12
PubChem CID 75399
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.21
Porcentaje de pureza 97%