Learn More
Éter 4-(trifluorometil)difenílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11411127
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2367-02-4
MFCD01631641
2367-02-4
MFCD01631641
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éter 4-(trifluorometil)difenilíco se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
La temperatura de almacenamiento es de 2 - 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)diphenyl ether
Punto de ebullición 180°C (10 mmHg)
Fórmula molecular C13H9F3O
Índice de refracción 1.5135
Cantidad 5 g
Beilstein 1974851
Sinónimo 4-trifluoromethyl diphenyl ether, 1-phenoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxy-1-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxybenzotrifluoride, trifluoromethyldiphenyl ether, 4-trifluoromethyl diphenylether, 4-phenoxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-fenoxi-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 238.21
PubChem CID 2777517
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.21
Porcentaje de pureza 97%