Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 82.00€
CAS | 35037-73-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H4F3NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 203.12 |
Número MDL | MFCD00035702 |
Clave InChI | LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate |
PubChem CID | 92298 |
Nombre IUPAC | 1-isocianato-4-(trifluorometoxi)benceno |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10235464
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01053DA |
1 g |
12.55€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10295504
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01053EA |
10 g |
51.70€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10001924
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01053EB |
25 g |
82.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
35037-73-1 | |
203.12 | |
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N | |
92298 | |
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F |
C8H4F3NO2 | |
MFCD00035702 | |
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate | |
1-isocianato-4-(trifluorometoxi)benceno |
Especificaciones
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate | |
97.0 | |
97% | |
C8H4F3NO2 | |
MFCD00035702 | |
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N | |
1-isocianato-4-(trifluorometoxi)benceno | |
92298 | |
97% |
35037-73-1 | |
1.34g/mL | |
Frasco de vidrio ámbar | |
CF3OC6H4NCO | |
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate | |
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F | |
203.12 | |
203.12 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia