Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10235464 1 g 1 g
10295504 10 g 10 g
10001924 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01053DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35037-73-1
Fórmula molecular C8H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 203.12
Número MDL MFCD00035702
Clave InChI LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.34g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4NCO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.12
Porcentaje de pureza 97%