Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.40€ - 379.00€
CAS | 94108-56-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4ClF3O3S |
Peso molecular (g/mol) | 260.611 |
Número MDL | MFCD00042408 |
Clave InChI | UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride |
PubChem CID | 523102 |
Nombre IUPAC | cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo |
SMILES | C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11422837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15467.03 |
1 g |
26.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11432837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15467.06 |
5 g |
84.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11442837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15467.14 |
25 g |
379.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
94108-56-2 | |
260.611 | |
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N | |
523102 | |
C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
C7H4ClF3O3S | |
MFCD00042408 | |
4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride | |
cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo |
Especificaciones
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride | |
1.536 | |
>110°C (230°F) | |
1.48 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo | |
523102 | |
98% |
94108-56-2 | |
120°C to 122°C (15 mmHg) | |
C7H4ClF3O3S | |
MFCD00042408 | |
7641524 | |
4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride | |
C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl | |
260.611 | |
260.62 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 302-397-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacénese bajo nitrógeno
RUO – Research Use Only