Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442837 25 g 25 g
11422837 1 g 1 g
11432837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15467.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 94108-56-2 | C7H4ClF3O3S | 260.611 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94108-56-2
Fórmula molecular C7H4ClF3O3S
Peso molecular (g/mol) 260.611
Número MDL MFCD00042408
Clave InChI UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 523102
Nombre IUPAC cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Densidad 1.536
Punto de ebullición 120°C to 122°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 7641524
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.62
Porcentaje de pureza 98%