Learn More
4-Sulfonic-calix[6]arene hydrate, Alfa Aesar™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Sulfonic-calix[6]arene hydrate |
Punto de fusión | ∽246°C (decomposition) |
Beilstein | 5231405 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1117.12 (Anhydrous) |