Learn More
(4-feniltetrahidropiran-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
60.55€ - 530.00€
CAS | 14006-32-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H17NO |
Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
Número MDL | MFCD02946795 |
Clave InChI | IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine |
PubChem CID | 6483779 |
SMILES | NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10265474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
60.55€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10022414
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
164.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10290255
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
530.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
14006-32-7 | |
191.27 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
6483779 |
C12H17NO | |
MFCD02946795 | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Specifications
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine | |
95% | |
MFCD02946795 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-feniloxan-4-il)metanamina | |
6483779 | |
95% |
14006-32-7 | |
C12H17NO | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 | |
191.27 | |
191.27 |
Safety and Handling
Palabra de aviso de GHS:Peligro