Learn More
(4-feniltetrahidropiran-4-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10290255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10290255 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10265474 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10022414 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10290255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69113DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 14006-32-7
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.27
Número MDL MFCD02946795
Clave InChI IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
SMILES NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (4-feniloxan-4-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 95%