Learn More
4-Fenilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11409762
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
92-69-3
C12H10O
170.211
MFCD00002347
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
7103
CHEBI:34422
4-fenilfenol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
92-69-3
C12H10O
170.211
MFCD00002347
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
7103
CHEBI:34422
4-fenilfenol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Fluorescence and phosphorescence quantum yields and fluorescence and phosphorescence lifetimes were obtained for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper with either NaCl, NaBr, or NaI at 296 and 93 K. The solid-surface fluorescence and phosphorescence quantum yield values and phosphorescence lifetime values were obtained for p-aminobenzoic acid (PABA) and 4-phenylphenol adsorbed on α-cyclodextrin/NaCl mixtures. 4-Phenylphenol is used as an antioxidant and is a potential EDC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se obtuvieron rendimientos cuánticos de fluorescencia y fosforescencia, así como vida útil de fluorescencia y fosforescencia para 4-fenilfenol adsorbido en papel de filtro con NaCl, NaBr, o Nai en 296 y 93 K. Los valores de rendimiento cuántico de fluorescencia y fosforescencia de la superficie sólida y los valores de vida útil de fosforescencia se obtuvieron para p- ácido aminobenzoico (PABA) y 4-fenilfenol adsorbidos en mezclas de α-ciclodextrina /NaCl. El 4-fenol se utiliza como antioxidante y es una posible EDC.
Solubilidad
Soluble en agua (0,7 mg/ml a 20 °C), éter, disolventes orgánicos más comunes, metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Phenylphenol
Punto de fusión 164°C to 168°C
Punto de ebullición 305°C to 308°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1907452
Índice Merck 14,7305
Información de solubilidad Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 98%