Learn More
Ácido 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofen-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
53.50€ - 462.00€
CAS | 208108-76-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H7F3O2S |
Peso molecular (g/mol) | 272.241 |
Clave InChI | GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid |
PubChem CID | 2783372 |
Nombre IUPAC | ácido 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxílico |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10149602
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW02660CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
53.50€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10644603
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW02660DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
144.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10215334
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW02660DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
462.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
208108-76-3 | |
272.241 | |
4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid | |
ácido 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxílico |
C12H7F3O2S | |
GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N | |
2783372 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F |
Especificaciones
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid | |
95% | |
4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F | |
272.241 | |
272.25 |
208108-76-3 | |
C12H7F3O2S | |
GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxílico | |
2783372 | |
95% |