Learn More
Ácido 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofen-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10149602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10149602 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10644603 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10215334 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10149602 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02660CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 208108-76-3
Fórmula molecular C12H7F3O2S
Peso molecular (g/mol) 272.241
Clave InChI GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
Nombre IUPAC ácido 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 95%