Learn More
4-(Pentafluorotio)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Synthesis of hexylamides using fluorine derivatives as intermediate active esters. Various non-metallic derivatives of pentafluorothiophenol, containing sulfur bonded to boron, carbon, silicon, germanium, phosphorus, arsenic, antimony, sulfur, and chlorine, can be prepared.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La síntesis de hexilamidas utiliza derivados fluorados como ésteres activos intermedios. Se pueden preparar diversos derivados no metálicos del pentafluorotiofeno, que contienen azufre unido a boro, carbono, silicio, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, azufre y cloro.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
La síntesis de hexilamidas utiliza derivados fluorados como ésteres activos intermedios. Se pueden preparar diversos derivados no metálicos del pentafluorotiofeno, que contienen azufre unido a boro, carbono, silicio, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, azufre y cloro.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Pentafluorothio)phenol |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |