Learn More
4-Nitro-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
70.70€ - 246.00€
CAS | 99-56-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7N3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
Número MDL | MFCD00007724 |
Clave InChI | RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine |
PubChem CID | 5111791 |
ChEBI | CHEBI:67116 |
Nombre IUPAC | 4-nitrobenceno-1,2-diamina |
SMILES | NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11321677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04693.22 |
100 g |
70.70€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11331677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04693.36 |
500 g |
246.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Nitro-o-phenylenediamine is used to study the in vitro activation of 4-nitro-o-phenylenediamine into a potent mutagen in Salmonella typhimurium strain TA98
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4-nitro-o-fenilendiamina se utiliza para estudiar la activación in vitro de la 4-nitro-o-fenilendiamina en un potente mutágeno de la cepa Salmonella typhimurium TA98.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,2 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
99-56-9 | |
153.14 | |
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N | |
5111791 | |
4-nitrobenceno-1,2-diamina |
C6H7N3O2 | |
MFCD00007724 | |
4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine | |
CHEBI:67116 | |
NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O |
Especificaciones
4-Nitro-o-phenylenediamine | |
199°C to 203°C | |
MFCD00007724 | |
14,6623 | |
Slightly soluble in water (1.2g/L at 20°C). | |
NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O | |
153.14 | |
CHEBI:67116 | |
97% |
99-56-9 | |
C6H7N3O2 | |
608106 | |
4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine | |
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitrobenceno-1,2-diamina | |
5111791 | |
153.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H341-H317
Tóxico en caso de ingestión.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317-H340.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-766-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ST2975000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only