Learn More
4-Nitro-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331677 500 g 500 g
11321677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04693.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
4-Nitro-o-phenylenediamine is used to study the in vitro activation of 4-nitro-o-phenylenediamine into a potent mutagen in Salmonella typhimurium strain TA98
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-nitro-o-fenilendiamina se utiliza para estudiar la activación in vitro de la 4-nitro-o-fenilendiamina en un potente mutágeno de la cepa Salmonella typhimurium TA98.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,2 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-56-9
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007724
Clave InChI RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
Nombre IUPAC 4-nitrobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-o-phenylenediamine
Punto de fusión 199°C to 203°C
Cantidad 500 g
Beilstein 608106
Índice Merck 14,6623
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.2g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%