Learn More
4-n-Butoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is an intermediate of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario de cristales líquidos.
Solubilidad
Soluble en acetona y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Es un intermediario de cristales líquidos.
Solubilidad
Soluble en acetona y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-n-Butoxyphenol |
Punto de fusión | 63°C to 66°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in acetone and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.22 |
Porcentaje de pureza | 98% |