Learn More
Clorhidrato de ácido 4-morfolinacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
4-Morpholineacetic acid hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 4-morfolinacético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El clorhidrato de ácido 4-morfolinacético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4-Morpholineacetic acid hydrochloride |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 3701710 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.62 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Polvo |