missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de 4-(morfolin-4-sulfonil)-bencenosulfonilo, grado técnico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.79 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'