Learn More
4-(Metiltio)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
211.00€ - 662.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 83553-60-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6N2S |
Peso molecular (g/mol) | 114.166 |
Número MDL | MFCD03844702 |
Clave InChI | NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio |
PubChem CID | 13084405 |
Nombre IUPAC | 5-metilsulfanil-1H-imidazol |
SMILES | CSC1=CN=CN1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15430999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63990.MD |
250 mg |
211.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15420999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63990.03 |
1 g |
662.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
83553-60-0 | |
114.166 | |
NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N | |
13084405 | |
CSC1=CN=CN1 |
C4H6N2S | |
MFCD03844702 | |
4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio | |
5-metilsulfanil-1H-imidazol |
Especificaciones
4-(Methylthio)imidazole | |
C4H6N2S | |
4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio | |
CSC1=CN=CN1 | |
114.166 | |
114.17 |
83553-60-0 | |
MFCD03844702 | |
NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N | |
5-metilsulfanil-1H-imidazol | |
13084405 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco
RUO – Research Use Only