Learn More
4-(Metiltio)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430999 250 mg 250 miligramos
15420999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63990.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83553-60-0 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83553-60-0
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.166
Número MDL MFCD03844702
Clave InChI NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
PubChem CID 13084405
Nombre IUPAC 5-metilsulfanil-1H-imidazol
SMILES CSC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)imidazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 97%