Learn More
Ester de neopentilglicol de ácido 4-metilbencenoborónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.00€ - 333.00€
CAS | 380481-66-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H17BO2 |
Peso molecular (g/mol) | 204.076 |
Número MDL | MFCD03788728 |
Clave InChI | ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane |
PubChem CID | 23005406 |
Nombre IUPAC | 5,5-dimetil-2-(4-metilfenil)-1,3,2-dioxaborinano |
SMILES | B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11305335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19563.03 |
1 g |
33.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11315335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19563.06 |
5 g |
108.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11325335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19563.14 |
25 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
380481-66-3 | |
204.076 | |
ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N | |
23005406 | |
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C |
C12H17BO2 | |
MFCD03788728 | |
5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane | |
5,5-dimetil-2-(4-metilfenil)-1,3,2-dioxaborinano |
Especificaciones
4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester | |
93°C to 95°C | |
MFCD03788728 | |
ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N | |
5,5-dimetil-2-(4-metilfenil)-1,3,2-dioxaborinano | |
23005406 | |
99% |
380481-66-3 | |
C12H17BO2 | |
5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane | |
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C | |
204.076 | |
204.08 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only