Learn More
Ester de neopentilglicol de ácido 4-metilbencenoborónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315335 5 g 5 g
11305335 1 g 1 g
11325335 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19563.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 380481-66-3 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380481-66-3
Fórmula molecular C12H17BO2
Peso molecular (g/mol) 204.076
Número MDL MFCD03788728
Clave InChI ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 23005406
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-2-(4-metilfenil)-1,3,2-dioxaborinano
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 99%