Learn More
Sulfato de 4-metilaminofenol, 99 %, extra puro, ACROS Organics™
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS Number-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100.0, 98.5, Beige to White or Gray, Decomposition Information: >260 deg.C, 1.5770g/mL, 200-237-1, 344.38, Extra Pure, GHS Signal Word: Warning
Marca:  Acros Organics 156805000
Detalles adicionales : CAS : 55-55-0 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011700
  • 96.94€ / 500 g
En stock, listo para ser enviado: 6
Descripción
Descripción
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS Number-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100.0, 98.5, Beige to White or Gray, Decomposition Information: >260 deg.C, 1.5770g/mL, 200-237-1, 344.38, Extra Pure, GHS Signal Word: Warning
Especificaciones
55-55-0
344.38
Metol
C14H18N2O2·H2SO4
MFCD00013140
Especificaciones
4-Methylaminophenol sulfate
1.5770g/mL
Authentic
Frasco de plástico
1.577
260.0°C
500g
55-55-0
100.0
C14H18N2O2·H2SO4
MFCD00013140
15, 6091
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
344.38
Extra puro
Decomposition Information: >260°C
0.15% max.
0.3% max.
0.15% max
Beige a blanco o gris
Cristales o polvo de cristalina
99%
98.5
99%
(CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
13, 441
Metol
344.38
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos
Certificados