missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzamida, 97 %, Thermo Scientific™

76.85€ - 227.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 144918-48-9
Fórmula molecular C15H12F3NO
Peso molecular (g/mol) 279.262
Número MDL MFCD00423044
Clave InChI DSGGHRHTHCRAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, 4-methyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzamide, 4-methylphenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
PubChem CID 723119
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15433116
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57103.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15423116
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57103.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

144918-48-9
279.262
DSGGHRHTHCRAAW-UHFFFAOYSA-N
723119
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
C15H12F3NO
MFCD00423044
4-methyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, 4-methyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzamide, 4-methylphenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
4-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzamida

Especificaciones

4-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
C15H12F3NO
4-methyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, 4-methyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzamide, 4-methylphenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
279.262
279.26
144918-48-9
MFCD00423044
DSGGHRHTHCRAAW-UHFFFAOYSA-N
4-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzamida
723119
97%
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c

H315-H319-H335.

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications