Learn More
4-Metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433116 250 mg 250 miligramos
15423116 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57103.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144918-48-9
Fórmula molecular C15H12F3NO
Peso molecular (g/mol) 279.262
Número MDL MFCD00423044
Clave InChI DSGGHRHTHCRAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, 4-methyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzamide, 4-methylphenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
PubChem CID 723119
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]benzamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.26
Porcentaje de pureza 97%