Learn More
4-Metil-3-(trifluorometil)anilina, +98 %, Thermo Scientific™
24.01€ - 369.00€
CAS | 65934-74-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8F3N |
Peso molecular (g/mol) | 175.154 |
Número MDL | MFCD01631582 |
Clave InChI | JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine |
PubChem CID | 2737715 |
Nombre IUPAC | 4-Metil-3-(trifluorometil)anilina |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11401007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23396.03 |
1 g | |||||||
11411007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23396.06 |
5 g |
99.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11314679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23396.14 |
25 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
65934-74-9 | |
175.154 | |
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N | |
2737715 | |
CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F |
C8H8F3N | |
MFCD01631582 | |
4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine | |
4-Metil-3-(trifluorometil)anilina |
Especificaciones
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline | |
1.24 | |
102°C (216°F) | |
1.4905 | |
UN2810 | |
4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine | |
CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F | |
175.154 | |
175.16 |
65934-74-9 | |
204°C | |
C8H8F3N | |
MFCD01631582 | |
6776230 | |
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N | |
4-Metil-3-(trifluorometil)anilina | |
2737715 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes