Learn More
4-Metil-3-(trifluorometil)anilina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401007 1 g 1 g
11411007 5 g 5 g
11314679 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23396.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65934-74-9
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.154
Número MDL MFCD01631582
Clave InChI JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737715
Nombre IUPAC 4-Metil-3-(trifluorometil)anilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.24
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.4905
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 6776230
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.