Learn More
4-Methyl-2-pentanone, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220840
137.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
108-10-1
C6H12O
100.16
MFCD00008938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
4-metilpentan-2-ona
CC(C)CC(C)=O
108-10-1
C6H12O
100.16
MFCD00008938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
4-metilpentan-2-ona
CC(C)CC(C)=O
Exceeds ACS Specifications
Punto de fusión -84°C
Color Máx. 15 (APHA)
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Aspecto Clear
Densidad 0.801 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 117.4°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 16°C
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación max. 0.002%
Agua max. 0.1%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.