Learn More
Cloruro de 4'-metil(1,1'-bifenil)-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Methyl[1, 1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.75 |
Porcentaje de pureza | 97% |