Learn More
Alcohol 4-metoxitrílico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
It is used as an intermediate for preparation of TT-0011.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario para la preparación de TT-0011.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza como intermediario para la preparación de TT-0011.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxytrityl alcohol |
Cantidad | 50 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.36 |
Porcentaje de pureza | 94% |